Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Edelstahloberfläche
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden mit Edelstahl-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
Marke: Metro™ 2160NS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.71200kg
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Polierter Edelstahl Typ 304
- Für die aggressivsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Für automatisierte Reinigungs- und Autoklavenanwendungen mit hohen Temperaturen
Spezifikation
21 x 60 cm (53 x 152,4 Zoll) | |
21 Zoll | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
Kunststoffhülsen und -keile | |
530 mm | |
Edelstahl |