Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
Marke: Metro™ L36N4C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- 4 in. high (10cm)
- Choice of plated or stainless steel finish
Bestellinformation
Posts and shelves sold separately.
Spezifikation
36 in. | |
91.4 cm | |
Metro™ Super Erecta™ wire shelving |
10 cm | |
4 in. | |
Chrome |