Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
Marke:  Metro™ L48N4C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11870900
  • 33.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 4 in. (10 cm) hoch
  • Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
48 Zoll
121,9 cm
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
10 cm
4 Zoll
Chrome