Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
Marke: Metro™ L24N4C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- 4 in. (10 cm) hoch
- Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden | |
10 cm | |
24 Zoll |
4 Zoll | |
Chrome | |
61 cm |