Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahlplatte und Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
1015.00 € - 1130.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Breite (angloamerikanisch) | 30 Zoll |
Breite (metrisch) | 76,2 cm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15997021
|
Metro™
LT30XUS3 |
74,9 x 76,2 x 100,3 cm (29,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen | Stationärer Tisch |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997031
|
Metro™
LT36XUS3 |
90,8 x 76,2 x 100,3 cm (35,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen | Stationärer Tisch |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997041
|
Metro™
LT48XUS3 |
121,3 x 76,2 x 100,3 cm (47,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen | Stationärer Tisch |
1080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997051
|
Metro™
LT60XUS3 |
151,7 x 76,2 x 100,3 cm (59,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen | Stationärer Tisch |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917071
|
Metro™
LTM30XUS3 |
74,9 x 76,2 x 100,3 cm (29,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977071
|
Metro™
LTM36XUS3 |
90,8 x 76,2 x 100,3 cm (35,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1040.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937081
|
Metro™
LTM48XUS3 |
121,3 x 76,2 x 100,3 cm (47,75 x 30 x 39,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997081
|
Metro™
LTM60XUS3 |
151,7 x 76,2 x 90,2 cm (59,75 x 30 x 35,5 in.) | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Polymer |