Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer-Regalzubehör, Farbige Regalmarkierung
Verwenden Sie diese Option, um einzelnen Regalebenen, Regaleinheiten, Wagen oder Lagerbereichen eine Farbcodierung zuzuweisen
7.15 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 6 Zoll |
Länge (metrisch) | 15,2 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916901
|
Metro™
CSM6-BX |
Blau |
7.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15926901
|
Metro™
CSM6-RX |
Rot |
7.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lässt sich zur Identifizierung des Inhalts einfach am Regal anbringen
- Länge: 6 in
Spezifikation
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale | |
6 Zoll | |
15,2 cm |