Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 %
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Metronidazol ist ein synthetisches Nitroimidazol-Derivat mit antiprotozoischen und antibakteriellen Aktivitäten und wirkt gegen Protozoen, anaerobe grampositive und anaerobe gramnegative Bakterien
• Metronidazol gilt als Prodrug, das Nitroso-haltige Zwischenprodukte in der Zelle produziert, die kovalent an die DNA binden, helikale Strukturen stören, DNA-Strangbrüche induzieren und die bakterielle Nukleinsäure-Synthese hemmen und dadurch zum bakteriellen Zelltod führt
Anwendungen
• Metronidazol weist antiparasitäre und antiamöbische Aktivitäten auf.
• Es wurde verwendet, um das Wachstum von gramnegativen Anaerobiern, die zu Bacteroides und Fusobacterium gehören, und grampositiven Anaerobiern wie Peptostreptococcus und Clostridia zu unterdrücken.Diese Verbindung beeinflusst einen hohen Prozentsatz gramnegativer Bakterien und hat im Vergleich zu anderen Verbindungen den Vorteil einer höheren Gewebepenetration.
• Diese Verbindung wurde zunächst zur Supprimierung von Protozoen wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia und Trichomonas vaginalis verwendet.
•Es wurde häufig zur Beseitigung von Helicobacter pylori eingesetzt.
•Es wirkt zudem als Radiosensibilisator auf hypoxische Tumorzellen und kann in In-vivo-Tiermodellen eine mutagene Aktivität aufweisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Metronidazole |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 159°C to 163°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 6236 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Metronidazole
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only