Learn More
Metsulfuron-methyl, TRC
Artikelnummer. 30470707
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470707 100 mg 100 Milligramm
30482796 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM227748100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74223-64-6
Summenformel C14 H15 N5 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
Synonym Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, Accurate 60VG, Algrip, Allie SX, Ally, Ally 20DF, Ally XP, Brush-off, Cimarron, DPD 63760H, DPX 6376, DPX-T 6376, Escort, Escort (pesticide), Grench, Gropper, HCHA 92HA, Laren, MSM Turf, Metsulfuron-methyl, N-[(2-Methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl-N'-(6-methoxy-4-methyl-2-triazinyl)urea, Saber DF, Strech 60VP, T 6376, Zinger, Zinger WP
IUPAC-Name methyl 2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metsulfuron-methyl
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
Formelmasse 381.0743