missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. p-200107621 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234364 20 μL 20 Mikroliter
30236788 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30234364 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 684001IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The METTL6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human METTL6. This antibody recognizes human antigen. The METTL6 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen METTL6
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klon 1C7D4
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC24132
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 131965
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 30-32 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.