Learn More
Invitrogen™ Humanes METTL7A, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0756
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
MettL7A synthetisches Peptid, PEP-0756 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem MettL-7A überein. PEP-0756 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20636 verwendet werden.Spezifikation
25840 | |
gereinigt | |
Humanes METTL7A | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9H8H3 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
METTL7A | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |