Learn More
Mettler Toledo™ Excellence Plus XP Analysewaagen
Artikelnummer. 11642649 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
XP205
Fassungsvermögen:
220 g
Lesbarkeit:
0,01 mg
Stabilisierungszeit:
2,5 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit
11642649 XP205 220 g 0,01 mg 2,5 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11642649 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. XP205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Automatischer und abnehmbarer Windschutz, ProFACT-Kalibrierungstechnologie, RS-232-C-Schnittstelle, optionaler Steckplatz für zweite Schnittstelle (Auswahl aus sieben verschiedenen Schnittstellen), innere Zugschildplatte (einstellbar), Schutzabdeckung, abnehmbarer und einstellbarer Anschluss
Freihändige Bedienung und unübertroffene Wägeleistung
Analysenwaagen bieten hohe Geschwindigkeit, hohe Leistung und Sicherheitsfunktionen für Messungen, Anwender und Daten.
Smartgrid™ Wägeschale
  • Minimiert die Auswirkungen von Turbulenzen in der Wägekammer
  • Sorgt für genauere Ergebnisse und kürzere Stabilisierungszeiten
  • Kleinste Probengrößen können nach Vorschrift eingewogen werden
  • Erhöht die Ausbeute teurer Substanzen
SmartSens™ Sensoren
  • Für freihändigen Betrieb und Personensicherheit
  • Ermöglichen Sie dem Benutzer das Tarieren, Öffnen und Schließen des Windschutzes oder das Drucken, ohne die Waage zu berühren
  • Fördert den sicheren Umgang mit Proben, verhindert Verschüttungen und minimiert das Kontaminationsrisiko
SmartScreen™ Display
  • Farbgeführter Touchscreen für sichere Bedienung
  • Individuelle, farbcodierte Profile können für bis zu acht Benutzer oder Jobs konfiguriert und dokumentiert werden
  • Schützt Benutzer, Daten und Prozesse und gewährleistet eine nahtlose Rückführbarkeit
ErgoClips™
  • Erleichtern Sie die sichere Platzierung und den effizienten Umgang mit Tara-Behältern
  • Farraday-Effekt eliminiert negative Effekte von statisch geladenen Tara-Behältern
LevelControl und MinWeigh ™
  • Für vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • LevelControl warnt, wenn die Waage nicht richtig ausgerichtet ist
  • MinWeigh signalisiert, dass die Probe das gesetzlich festgelegte Mindestgewicht nicht erreicht hat
Standardausstattung
  • Vorbereitet für das Wiegen unter der Waage
  • Anwenderverwaltung und Kennwortschutz
  • Zielwiegen
  • Statistische Auswertung
  • Formulierung mit Sicherheitsprüfung
  • Dichtebestimmung
  • Prozentwägen
  • Stückzählung mit Referenzoptimierung
  • Alphanumerische Dateneingabe von vier IDs
Garantie
Ein Jahr, verlängerbar auf drei Jahre mit Rückgabe der Garantiekarte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Kapazität (angloamerikanisch) seitliche Last 0,2 mg
Zertifizierung/Konformität GLP, ISO 9001, UL, CSA
Anschlusstyp RS-232C
Fassungsvermögen 220 g
Lesbarkeit 0,01 mg
Enthält Automatischer und abnehmbarer Windschutz, ProFACT aut
Linearität ± 0,1 mg
Modell XP205
Wiederholgenauigkeit <±0,03 mg
Probengröße 1,4 mg
Stabilisierungszeit 2,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Testlast 100 g
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 48,7 x 26,3 x 32,5 cm (19 x 10,3 x 12,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 48,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,3 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 2,87 in.
Breite (metrisch) 26,3 cm
Breite (metrisch) Schale 7,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 9,26 in.
Höhe (metrisch) 32,5 mm
Höhe (metrisch) Kammer 23,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 3,07 in.
Tiefe (metrisch) Schale 7,8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 110/230 V 50/60 Hz
Spannung 110/230 V
Stromstärke 0.8A
Frequenz 50/60 Hz