Learn More
Mettler Toledo™ Galvanischer Sensor
Robuste und einfach zu verwendende Sensoren. Die Mettler Toledo igalvanischen Sensoren mit Anzeige verfügen über einen integrierten Temperatursensor. Der galvanische Sensor für gelösten Sauerstoff bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung von gelöstem Sauerstoff (DO).
421.00 €
Spezifikation
Anschlüsse | BNC/Klinken |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | FG4 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DO |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11957841
|
Mettler Toledo™
51340403 |
3,2 ft. | 1 m |
421.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 200 %, 0 bis 20 mg/L
- Kabel und Anschluss: 1.1 m BNC/C Zoll
- Temperaturfühler: NTC 30kΩ
- Für den Einsatz mit FG4
Spezifikation
BNC/Klinken | |
FG4 | |
DO |