Learn More
Mettler Toledo™ Glasfaser-Scheiben für Halogen-Feuchtemessgeräte
Artikelnummer. 12773165 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
88.9 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12773165 88.9 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12773165 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00214464
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Halogen-Feuchtemessgeräte
Für Proben mit hohem Feuchtigkeitsgehalt. Der saugfähige Glasfaserfilter eignet sich auch für flüssige und zähflüssige Substanzen. Trägt zur weiteren Verkürzung von Analysezeiten bei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Glas
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Feuchtigkeitsscheibe
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mettler Toledo Halogen-Feuchtigkeits-Analysegerät
Durchmesser (metrisch) 88.9 mm