Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic ME Analysewaagen
Effiziente und komfortable Leistung für das tägliche Wiegen
3165.80 € - 5345.00 €
Spezifikation
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
---|---|
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Wiederholgenauigkeit | 0,08 mg |
Stabilisierungszeit | 2 s |
Typ | Analysenwaage |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Kalibrierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Kalibrierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15145145
|
Mettler Toledo™
30029077 |
52 g | ME54E | Extern |
3165.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15949227
|
Mettler Toledo™
30029067 |
120 g | ME104. | Intern |
3198.63 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15959227
|
Mettler Toledo™
30029075 |
220 g | ME204E | Extern |
5297.51 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15843088
|
Mettler Toledo™
30029066 |
220 g | ME204 | Intern |
5345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Grundlegende Funktionalität und ergonomisches Design.
- Für eine lange Lebensdauer, mit solidem Metallsockel und verstärktem Gehäuse
- Überlastschutz bis zu 100 kg
- Entwickelt mit modernster Technologie
- Lesbarkeit und Wiederholbarkeit von 0.1 mg
- Niedriger Temperaturdrifteffekt: 2.0 ppm/°C
- Intuitive Benutzeroberfläche mit klarer Anzeige: Große Zahlen und hintergrundbeleuchtetes Display
- 10 Integrierte Anwendungen
- Schnelle Einschwingzeit von 2 Sekunden
- Abgerundete Kanten und glatte Oberflächen für eine einfache Reinigung
- Nivellierung der vorderen Füße
- Konformitätsdokumentation: Zeichnen Sie Daten mit integrierter Daten- und Zeitfunktion auf
Anwendungen
Formulierung, Zählung, dynamisches Wiegen, Stückzählung, Dichte, Prozentwägen, Kontrollwägung, Statistiken, Freifaktor.
Compliance
Erfüllt ISO/GLP-Dokumentationsanforderungen
Spezifikation
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
0,08 mg | |
Analysenwaage | |
100/240 V 50/60 Hz |
0,1 mg | |
2 s | |
4,7 kg |