Learn More
Mettler Toledo™ NewClassic MS Semimikro-Waagen
Präzise Ergebnisse, effiziente Handhabung und platzsparend
9566.71 € - 15240.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, OIML
Anschlusstyp RS-232C
Displaytyp LCD
Enthält Weighing cell with two internal calibration weight
Material Die-cast Aluminum, Stainless Steel, Plastic
Mehr Spezifikationen ansehen
Productos 2
Código de producto Marca Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit Precio Cantidad y disponibilidad  
12737181
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
11142056
120 g 0,01 mg MS105 8 s
15240.00 €
1 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12757181
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
11142062
120, 42 g 0,01, 0,1 mg MS105DU 4 s
9566.71 €
1 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Eine intuitive Benutzeroberfläche mit intelligenter Menüführung macht die Bedienung der Waage zum Kinderspiel
  • HRT (HiRes-Technologie) umfasst zwei integrierte Gewichte für konstante Genauigkeit über den gesamten Wägebereich
  • Der intelligente ErgoDoor Windschutz spart Zeit, die rechte Tür kann von der linken Seite geöffnet werden und umgekehrt
  • Benötigt 30 % weniger Platz für den Betrieb, da geteilte Zugschutztüren nicht über die Waagen hinausragen
  • FAKT: Vollautomatische, zeit- und temperaturgesteuerte interne Einstellung
  • Einfache Durchführung von Balance-Diagnosetests (z. B. Tastaturtest, Wiederholbarkeitstest)
  • RS-232 zum Anschluss an PC, Drucker oder Barcode-Lesegerät; USB zum Anschluss an PC
  • SmartTrac zeigt an, wie viel des gesamten Wägebereichs verwendet wurde
  • Programmierbare Tasten für den Direktzugriff auf die bevorzugte Anwendung
  • Schutz von Konfigurationen für die Hauptbilanz vor Manipulation
  • Die Schutzhülle umschließt das gesamte Gehäuse und schützt die Waagen vor Flecken und Kratzern
Especificaciones
Especificaciones
UL, CSA, OIML
LCD
Die-cast Aluminum, Stainless Steel, Plastic
50°F bis 86°F
Semi-micro Analytical Balance
14.09 in.
9.72 in.
24.7 cm
13.03 in.
14.9 lb.
12 VDC 50/60 Hz
2.25 A
RS-232C
Weighing cell with two internal calibration weight
3 mg
10 ° bis 30 °C
35.8 x 24.7 x 33.1 cm
35.8 cm
3.1 in.
8 cm
33.1 cm
6,8 kg
12 VDC
50/60 Hz
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications