Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Artikelnummer. 11347260 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
12 mm
12 mm
Art der Fülllösung:
1 mol/L LiCl
3 mol/l KCl
KCl-Gel, 1 mol/L KCl
Diaphragma:
Bewegliches Tefzel
Geschliffenes Glas, Keramikstift
Keramikstift
Mattglas
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Art der Fülllösung Diaphragma unitSize
11347260 12 mm 3 mol/l KCl Mattglas 1 Stück
12734922 12 mm 3 mol/l KCl Bewegliches Tefzel 1 Stück
12724922 12 mm 1 mol/L LiCl Bewegliches Tefzel 1 Stück
12134712 3 mm 3 mol/l KCl Keramikstift 1 Stück
15137132 12 mm KCl-Gel, 1 mol/L KCl Geschliffenes Glas, Keramikstift 1 Stück
11337260 12 mm 3 mol/l KCl Keramikstift 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11347260 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51109504
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
25 ml Referenzelektrolyt und Qualitätszertifikat mit eindeutiger Seriennummer (alle Modelle außer DGi114SC, das einen Sensorchip enthält).
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhab
  • ARGENTHAL™ Referenzsystem vorhanden
  • Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
  • Das Wellenmaterial besteht aus Glas
  • Länge: 150 mm; Durchmesser: 12 mm
Modell DGI101-SC und DGI102-Mini
  • U-Glas-Membranglas
  • Die Membran ist ein Keramikstift
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
  • HA-geklebtes Membranglas
  • Die Membran ist ein Keramikstift
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
  • A41 zylindrisches Membranglas
  • Bewegliches PTFE-Diaphragma
  • Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
  • HA-zylindrisches Membranglas
  • Festes Schliffdiaphragma aus Glas
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
  • HA-zylindrisches Membranglas
  • Bewegliches PTFE-Diaphragma
DGi116-Lösungsmittel
  • Sphärische A41-Glasmembran mit geringem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
  • Leicht zu reinigendes Diaphragma aus Glas sorgt für einen gleichmäßigen Elektrolytfluss
  • Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
  • Bewegliches Schliffdiaphragma aus Glas
DGi117-Wasser
  • Bauweise mit Doppeldiaphragma
  • Festes Schliffdiaphragma aus Glas
  • Mit Pt1000-Temperatursensor
  • Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
  • Goldene Abschirmung gegen elektrostatische Effekte
  • LoT sphärisches Membranglas
  • Sphärische Glasmembran mit geringem Widerstand
  • MultiPin™ Schraubverschluss für sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperatursondenkabels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen MultiPin, S12 (DGi115-SC), S7 (DG115-SC)
Diaphragma Mattglas
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 100 °C
Typ pH-Plug-and-Play-Elektrode
Art der Fülllösung 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen
Enthält Festes Schliffdiaphragma, für die wässrige Titration von Säuren/Basen
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Membran HA-Glas
Modell DGi115-SC
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (angloamerikanisch) 5,88 in.
Länge (metrisch) 149.5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm