Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Hydrofluoric pH-Elektrode
Artikelnummer. 10523185 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
10523185 S7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10523185 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 51343176
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine pH-Elektrode mit einem Glaskörper, der beständig gegen Flusssäure ist.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Flusssäurehaltige (HF) Proben
Zubehör und Pflege
  • Keramikdiaphragma
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pH-Elektrode InLab Flusssäure
Anschlusstypen S7
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 1 bis 11
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 100 °C
Typ Kombinationselektrode
Art der Fülllösung 3mol KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbessert die Lebensdauer und Messgenauigkeit bei unterschiedlichen Probentemperaturen
Zur Verwendung mit (Geräte) S7 auf BNC (30281915)
Internes Bezugssystem ARGENTHAL mit Ag+-Falle
Membran HF-Glas
Modell InLab™ Flusssäure
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Spitzentyp Saugbalg
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.