Learn More
(±)-Mevalonolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089510
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
674-26-0
C6H10O3
130.14
MFCD00006648
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
10428
4-Hydroxy-4-Methyloxan-2-on
CC1(O)CCOC(=O)C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
674-26-0
C6H10O3
130.14
MFCD00006648
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
10428
4-Hydroxy-4-Methyloxan-2-on
CC1(O)CCOC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-Mevalonolactone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28.0°C
Siedepunkt 145.0°C to 150.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%