Learn More
Mevinphos-d6 (Major), TRC
Artikelnummer. 30467306
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467306 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30467306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34053725MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mevinphos D6
CAS 2470235-45-9
Summenformel C7 D6 H7 O6 P
Menge 25 mg
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxy-D6-phosphinyl)oxy]-, methyl ester, Mevinphos D6 (P-dimethoxy D6)
InChI-Formel InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/i3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CC(=O)OC)C)OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Methyl-3-[bis(trideuteriomethoxy)phosphoryloxy]but-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 230.19
Formelmasse 230.0826