Learn More
Mevinphos, TRC
Artikelnummer. 30473603
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473603 100 mg 100 Milligramm
30479908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30473603 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM340535100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-34-7
Summenformel C7 H13 O6 P
Molekulargewicht (g/mol) 224.15
Synonym Crotonic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, dimethyl phosphate (6CI,8CI), 1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl dimethyl phosphate, 2-Carbomethoxy-1-methylvinyl dimethyl phosphate, 2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate, CMDP, Fosdrin, Gesfid, Meniphos, Mevinphos, NSC 46470, O,O-Dimethyl O-(1-carbomethoxy-1-propen-2-yl) phosphate, PD 5, PD 5 (pesticide), Phosdrin, Phosdrin W 10
IUPAC-Name methyl 3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
SMILES COC(=O)C=C(C)OP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mevinphos
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3
Formelmasse 224.045