Learn More
Mexacarbat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459610
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459610 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459610 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR2569.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mexacarbate
CAS 315-18-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mexacarbate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, 1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid, methyl-, 4-(dimethylamino)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 4-(dimethylamino)-3,5-dimethyl-, methylcarbamate (ester) (9CI), 4-(N,N-Dimethylamino)-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl N-methylcarbamate, 4-Dimethylamino-3,5-xylyl methylcarbamate, Dowco 139, ENT 25,766, Mexacarbate, Zactran, Zectane, Zectran, Zextran
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-8-6-10(16-12(15)13-3)7-9(2)11(8)14(4)5/h6-7H,1-5H3,(H,13,15)
Lösungstyp Neat
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(N(C)C)c(C)c1
IUPAC-Name [4-(Dimethylamino)-3,5-dimethylphenyl] N-methylcarbamat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
Menge 10 mg
Formelmasse 222.1368 g/mol