Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.22 μm Porengröße
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen konzipiert. EMD Millipore MF-Millipore™ Membranen aus Cellulosemischester mit einer Porengröße von 0.22 μm sind in einer Reihe von Durchmessern erhältlich. Aus einer einfachen, weißen Zellulosemischmembran.
153.00 € - 630.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | ≥3,52 bar, Luft mit Wasser |
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 0,22 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10742911
|
Merck
GSWP02500 |
25 mm |
189.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10596512
|
Merck
GSWP04700 |
47 mm |
280.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10607111
|
Merck
GSWP09000 |
90 mm |
630.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10722721
|
Merck
GSWP14250 |
142 mm |
585.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10369590
|
Merck
GSWP01300 |
13 mm |
153.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen geeignet.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,22 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Membranen aus reinem, weißem Zellulosegemisch.
- Hydrophile, weiße, einfache Oberfläche
- Aus einem biologisch inerten Gemisch aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat
- Häufig in analytischen/Forschungsanwendungen eingesetzt
- Die Membranen sind 150 µm stark und die Porengröße beträgt 0.22 µm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
0,22 μm | |
18 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Filtermembranen |
≥3,52 bar, Luft mit Wasser | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
2 l/min/cm2 | |
150 μm | |
Hydrophil |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- MCE .22UM WH PL 25MM 100/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.