Learn More
Merck ™ MF-Millipore Membranfilter, 0,45 μm, gezahnt
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
176.00 € - 382.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Flussrate | 60 ml/min x cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10044650
|
Merck
HABG02500 |
25 mm | Schwarz | ≥2,2 bar, Luft mit Wasser |
297.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10539202
|
Merck
HAWG04700 |
47 mm | Weiß | ≥1,8 bar, Luft mit Wasser |
278.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10228571
|
Merck
HABG01300 |
13 mm | Schwarz | ≥2,2 bar, Luft mit Wasser |
251.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10420011
|
Merck
HAWG01300 |
13 mm | Weiß | ≥1,8 bar, Luft mit Wasser |
176.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10248090
|
Merck
HAWG02500 |
25 mm | Weiß | ≥1,8 bar, Luft mit Wasser |
192.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12407036
|
Merck
HABG04700 |
47 mm | Schwarz | ≥2,2 bar, Luft mit Wasser |
382.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophil |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
2 l/min/cm4 | |
Kariert | |
100/Packung | |
Filtermembranen |