Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
171.00 € - 389.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Porengröße | 0,8 μm |
Sterilität | Unsteril |
Flussrate | 190 ml/min x cm2 |
Anzahl pro Karton | 100Pack |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10196240
|
Merck
AABG01300 |
13 mm | Schwarz |
238.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10677501
|
Merck
AAWG02500 |
25 mm | Weiß |
192.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10248010
|
Merck
AABG02500 |
25 mm | Schwarz |
273.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10667501
|
Merck
AAWG01300 |
13 mm | Weiß |
171.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10330131
|
Merck
AABG04700 |
47 mm | Schwarz |
389.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10166290
|
Merck
AAWG03700 |
37 mm | Weiß |
290.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10508642
|
Merck
AABG03700 |
37 mm | Schwarz |
301.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10538252
|
Merck
AAWG04700 |
47 mm | Weiß |
251.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
100Pack | |
Filtermembranen |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
150 µm | |
Hydrophil |