Learn More
Erlab MF4AS Molekularfilter
Beschreibung
- Filter für Ihre Abluft-Dunstabzugshauben
- Filtertyp: Molekularfilter (organische Dämpfe)
- Abmessungen: 756 x 404 x 114 mm
- Menge/Set: 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abzugshaube |
| Produkttyp | Aktivkohlefilter |