Learn More
Invitrogen™ Humanes MFSD2B, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
MFSD2B Synthetisches Peptid, PEP-1164, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem MFSD2B überein. PEP-1164 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-21050 verwendet werden.Spezifikation
388931 | |
gereinigt | |
Human MFSD2B | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
A6NFX1 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
MFSD2B | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |