Learn More
MHC Class I (H-2Kd) Mouse anti-Mouse, Super Bright 600, Clone: SF1-1.1.1, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 63-5957-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331524
  • 295.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
MHC Class I (H-2Kd) Monoclonal antibody specifically detects MHC Class I (H-2Kd) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class I (H-2Kd)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P03991
H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H2-K1; K-f; MGC184092; MGC7052
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
SF1-1.1.1
Super Bright 600
H2-K1
Liquid
H2-K1
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
14972