missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MHC Class II (H2-Aa) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5116820

Artikelnummer. 17219323

  • 508.00 € / 100 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Positive Samples: Mouse lung, Mouse kidney.

MHC class II molecules are heterodimers of non-covalently associated alpha (31-34 kDa) and beta (26-29 kDa) chains. Major histocompatibility complex class II antigen presentation requires the participation of lysosomal proteases in two convergent processes. First, the antigens endocytosed by the antigen presenting cells must be broken down into antigenic peptides. Second, class II molecules are synthesized with their peptide-binding site blocked by invariant chain (Ii), and they aquire the capacity to bind antigens only after Ii has been degraded in the compartments where peptides reside. MHC class II molecules present exogenously derived antigen to CD4+ T lymphocytes, which are usually T helper cells. CD4 interacts with non-polymorphic residues of MHC class II. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

MHC Class II (H2-Aa)
Polyclonal
Unconjugated
H2-Aa
A alpha; Aalpha; H-2 class II histocompatibility antigen, A-B alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-F alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-K alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-Q alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-R alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-S alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, A-U alpha chain; H2Aa; H-2Aa; H2-Aa; histocompatibility 2, class II antigen A, alpha; Ia1; Ia-1; IAalpha; I-Aalpha; major histocompatibility protein class II alpha chain; MHC class II antigen A alpha isoform-004; MHC-II I-A(d) alpha
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
14960
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1.99 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P01910, P04227, P04228, P14434, P14435, P14436, P14437, P14438, P23150
H2-Aa
Recombinant protein (or fragment).
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.