Learn More
MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (M5/114.15.2), Biotin, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
92.50 € - 302.00 €
Spezifikation
Antigen MHC Class II (I-A/I-E)
Klon M5/114.15.2
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-5321-81
50 μg
92.50 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15259829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-5321-82
100 μg
173.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15269829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-5321-85
500 μg
302.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The M5/114.15.2 monoclonal antibody reacts with the mouse major histocompatibility complex class II, both I-A and I-E subregion-encoded glycoproteins (I-A b, I-A d, I-A q, I-E d, I-E k, not I-A f, I-A k, or I-A s). It detects a polymorphic determinant present on B cells, monocytes, macrophages, dendritic cells, and activated T lymphocytes from mice carrying the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 p, H-2 r and H-2 u but not from mice carrying the H-2 s or H-2 f haplotypes. The M5/114 mAb is reported to inhibit I-A-restricted T cell responses of the H-2 b, H-2 d, H-2 q, H-2 u but not H-2 f, H-2 k, or H-2 s haplotypes. Applications Reported: M5/114.15.2 has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The M5/114.15.2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and can be used at less than or equal to 0.06 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
MHC (major histocompatibility complex) class II molecules are transmembrane glycoproteins expressed on the surface of professional antigen-presenting cells, such as macrophages, dendritic cells and B cells. Before their exposition on the cell surface, the MHC class II molecules react with endocytosed exogenous antigens, which are then presented to the T cells. The antigen-binding grove between MHC class II alpha and beta chain is open at both ends and is 15-24 amino acid residues long.
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class II (I-A/I-E)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Abeta; AI323765; AI845868; cell surface glycoprotein; E-alpha-f; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2 class II histocompatibility antigen, E-D alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, E-K alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, E-U alpha chain; H-2 class II histocompatibility antigen, I-E beta chain; H-2Ab; H2-Ab; H2-Ab1; H-2Ea; H2-Ea; H2-Ea-ps; H2Eb; H-2Eb; H2-Eb1; H2-iabeta; H2-IE-alpha; histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1; histocompatibility 2, class II antigen E alpha; histocompatibility 2, class II antigen E alpha, pseudogene; histocompatibility 2, class II antigen E beta; Ia2; Ia-2; Ia3; Ia-3; Ia4; Ia-4; IAb; I-Ab; I-Abeta; I-Ad; I-Aq; I-E alpha MHC class II; I-E beta MHC class II; I-Ealpha; I-Ed; I-Ek; major histocompatibility complex class II beta chain; major histocompatibility complex H-2E beta chain; MHC class 2; MHC class II antigen A beta; MHC class II antigen E alpha; MHC class II H2-IA-beta-psi; MHC class II I
H2-Ab1, H2-Eb1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
H2-Ab1
M5/114.15.2
Flow Cytometry
Biotin
Rat
Mouse
P01921, P04230, P06342, P06343, P06344, P06345, P06346, P14483
14961, 14969
IgG2b κ