Learn More
MHC Class II I-Ab Monoclonal Antibody (AF6-120.1), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 78-5320-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 16331924
  • 358.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
MHC Class II I-Ab Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II I-Ab in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class II I-Ab
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01921, P06342, P06343, P06344, P06345, P06346, P14483
H2-Ab1
Affinity chromatography
RUO
14961
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
AF6-120.1
Super Bright 780
H2-Ab1
Abeta; AI845868; CELIAC1; DADB-249P12.2; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2Ab; H2-Ab; H2-Ab1; H2Eb; H-2Eb; H2-iabeta; histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1; HLA-DQB; Ia2; Ia-2; Ia4; Ia-4; IAb; I-Abeta; IDDM1; major histocompatibility complex class II beta chain; MGC163794; MGC163796; MHC class II antigen A beta; MHC class II H2-IA-beta-psi; response to metastatic cancers 1; Rmcs1
Mouse
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ