missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II I-Ab Mouse anti-Mouse, Super Bright 780, Clone: AF6-120.1, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 78-5320-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321924

  • 120.00 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class II I-Ab Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II I-Ab in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

MHC Class II I-Ab
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01921, P06342, P06343, P06344, P06345, P06346, P14483
Abeta; AI845868; CELIAC1; DADB-249P12.2; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2Ab; H2-Ab; H2-Ab1; H2Eb; H-2Eb; H2-iabeta; HLA-DQB; Ia2; Ia-2; Ia4; Ia-4; IAb; I-Abeta; IDDM1; MGC163794; MGC163796; Rmcs1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
AF6-120.1
Super Bright 780
H2-Ab1
Liquid
H2-Ab1
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
14961
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate