Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; CMV IE-1 (VLEETSVML)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15693918 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 40 μ l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15693918 Fassungsvermögen: 40 μ l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15693918 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 67041001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MHC-Klasse-I-Molekül, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und mit einem Peptid regefaltet wurde
  • MHC I-Strep HLA-A*0201; CMV IE-1 (316-324) (VLEETSVML) ist ein rekombinant exprimierbares MHC-Klasse-I-Molekül, das ein Peptid aus einem humanen Czytomegalievirus (CMV) Immediate-Early (IE) darstellt.
  • Unser MHC I Streptamer™ Ansatz basiert auf unserer Strep-Tag-Technologie und ermöglicht eine reversible antigen-spezifische T-Zellmarkierung.
  • Ein mit dem MHC I-Strep zusammengefasstes Twin-Strep™ Tag ermöglicht die Multimerisierung von MHC I-Komplexen auf einem Strep-Tactin™ -Backbone, was zur Bildung von MHC I Streptamern führt.
  • Zur Multimerisierung von MHC I-STREPs können Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads oder fluorophore-konjugierte Strep-Tactin™ verwendet werden.
  • Dies ermöglicht eine chromatographische oder magnetische Isolierung oder Zellfärbung der Affinität für die Analyse und Sortierung der Durchflusszytometrie (FACS), je nach den experimentellen Anforderungen.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung von MHC-Klasse-I-Molekülen um, was zu ihrer Dissoziation von den Zielzellen führt.
  • Die daraus resultierenden label-freien Zellen sind äußerst lebensfähig und voll funktionsfähig.
  • Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 40 μl
    Kitinhalt Fluoreszierendes Reagenz zum Färben und magnetischen Markieren und Isolieren von T-Zellen