Learn More
IBA Lifesciences™ MHC I-Strep HLA-A*0201; HIV-Gag (SLYNTVATL); mit Twin-Strep-Tag™ verbunden
MHC-Klasse-I-Molekül, das mit einem Streptavidin-Derivat fusioniert und mit einem Peptid erneut gefaltet wurde.
Marke: IBA Lifesciences™ 6-7004-001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
MHC I-Strep HLA-A*0201; HIV-gag (SLYNTVATL) ist ein rekombinant exprimierentes MHC-Klasse-I-Molekül, das ein Peptid aus einem gruppenspezifischen Antigen (Gag) des humanen Immundefizienzvirus (HIV) darstellt.Unser MHC I Streptamer™ Ansatz basiert auf unserer Strep-Tag™-Technologie und ermöglicht eine reversible antigen-spezifische T-Zellmarkierung.Ein mit dem MHC I-Strep zusammengefasstes Twin-Strep™ Tag ermöglicht die Multimerisierung von MHC I-Komplexen auf einem Strep-Tactin™-Backbone, was zur Bildung von MHC I-Streptameren führt.
Zur Multimerisierung von MHC I-STREPs können Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads oder fluorophor-konjugiertes Strep-Tactin™ verwendet werden.Dies ermöglicht eine chromatographische oder magnetische Isolierung oder Zellfärbung der Affinität für die Analyse und Sortierung der Durchflusszytometrie (FACS), je nach den experimentellen Anforderungen.
- Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung von MHC-Klasse-I-Molekülen um, was zur Dissoziation von Zielzellen führt
- Daraus resultierende labelfreie Zellen sind äußerst lebensfähig und voll funktionsfähig.
Spezifikation
Aufgelöst in DPBS | |
10 μg | |
Human |
Zellisolierung | |
Antigenspezifische T-Zelle | |
0,2 μg pro 2 x 106 Zellen insgesamt |