Learn More
Abnova™ MIC3
Used for SDS-PAGE
Marke:  Abnova™ P5175.500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16292230
  • 1900.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Q9GRG4
Lyophilized
35kDa
Escherichia coli expression system
500 ug
RUO
NULL
GST
Lyophilized
SDS-PAGE
7901253
MIC3 (Toxoplasma Gondii) Recombinant Protein
Ion exchange column and HPLC reverse phase column
Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with distilled water, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MIC3
E. coli
Escherichia coli expression system
>90% by SDS-PAGE