Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MICA
Sandwich-ELISA-Kit
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse Q29983 |
---|---|
Assay-Bereich | 1.6 bis 100 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 1,09 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914214
|
Invitrogen™
BMS2302 |
96 Tests |
634.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924214
|
Invitrogen™
BMS2302TEN |
96 x 10 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Human MICA ELISA quantifiziert Hu MICA in Humanserum, -plasma, -zelllysat oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu MICA.
Verfahrensprinzip
Der Human MICA-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem abgestimmten Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Gehäuse Q29983 | |
1,09 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
100507436 | |
6,6% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard (2 Fläschchen), Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer (Wash Buffer), Chromagen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
1.6 bis 100 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand, Zelllysate | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MICA | |
5,1% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Zelllysat, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
4 h |