Learn More
Michlers Keton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081760
24.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
90-94-8
C17H20N2O
268.36
MFCD00008312
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
7031
CHEBI:82347
Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]methanon
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
90-94-8
C17H20N2O
268.36
MFCD00008312
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
7031
CHEBI:82347
Bis[4-(Dimethylamino)phenyl]methanon
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Michler's Ketone
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Siedepunkt >360°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Menge 100 g
Beilstein 790733
Merck Index 14,6177
Formelmasse 268.36
Reinheit (%) 98%