Learn More
Miconazol (freie Base), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27207
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass
Bernsteinfarbiges Glas
22916-47-8
C18H14Cl4N2O
416.12
MFCD00216019
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
4189
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
22916-47-8
C18H14Cl4N2O
416.12
MFCD00216019
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
4189
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Miconazol wird als antimykotisches Mittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Miconazole
Typ Miconazole
Namenshinweis Free Base
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 135°C
Glührückstand < 0.2%
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung < 0.5%
Merck Index 15, 6257
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Formelmasse 416.13
Farbe Weiß
Menge 1 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Miconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.