missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Pipettierhelfer micro-classic, für klein- volumige Pipetten,mit 2 Ersatzschläuchen

Artikelnummer. 10419092 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10419092 Bis zu 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10419092 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 25900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Minimiert das Kontaminationsrisiko bei der Arbeit mit infektiösem Material. Ergonomische Form und einfache Handhabung bieten Komfort und Anwenderfreundlichkeit. Für Rechts- und Linkshänder anpassbar.

  • Geeignet für Einweg-Mikropipetten mit Ringmarkierung und andere Pipetten mit kleinem Volumen bis 1 ml (z. B. Blutverdünnungspipetten)
  • Für Rechts- und Linkshänder anpassbar.
  • Adapter und Saugrohr sind bei 121 °C autoklavierbar.
  • Minimiert das Kontaminationsrisiko bei der Arbeit mit infektiösem Material.
  • Enthält 2 Ersatz-Saugrohre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) Bis zu 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Einweg-Mikropipetten mit Ringmarkierung und andere Pipetten mit kleinem Volumen bis 1 ml, z. B. Blutverdünnungspipetten
Enthält 2 Ersatz-Saugrohre.
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.