Learn More
Hellma Mikroküvette, 109-QS für Magnetrührer
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Deckel und 1 Magnetrührer.
Marke:  Hellma 109-004-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10219901
  • 307.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Magnetrührer enthalten
Spezifikation
Spezifikation
1500 μl
PTFE
Basisdicke: 5 mm
1/Pckg.
200 – 2500 nm
12,5 mm
Suprasil-Quarz
4 mm
PTFE-Deckel, Magnetrührer
10 mm
45 mm