Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel
Diese Spatel eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
Marke:  Schneider Gerd™ 3853
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Artikelnummer. 10438852
  • 3.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelendiger Spatel
  • Ideal für die Arbeit mit Pulvern und für Rühren und Mischen geeignet
  • Perfekt für kleinste Chemikalienmengen
Bestellinformation
Länge metrisch
Spezifikation
Spezifikation
1 Packungen
Mikrodoppelspatel
185 mm
Löffel
5 mm