Learn More
Lenz Laborglasintrumente Mikrofiltertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
34.82 € - 35.62 €
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11586764
|
Lenz Laborglasintrumente
07190110 |
1 |
34.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11516774
|
Lenz Laborglasintrumente
07190410 |
4 |
35.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11576764
|
Lenz Laborglasintrumente
07190010 |
0 |
34.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stieldurchmesser:6 mm
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
2 ml | |
Borosilikatglas 3.3 |