Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Eintauchfilter
Für umgekehrte Filtration
105.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16843066
|
ROBU VitraPOR™
25102 |
2 |
105.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16853066
|
ROBU VitraPOR™
25103 |
3 |
105.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16833066
|
ROBU VitraPOR™
25101 |
1 |
105.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
5/Packung | |
10 mm |
Unsteril | |
100 mm |