Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Artikelnummer. 16366911 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 9.5/10
Extraklein, 5.5/6
Groß, 8.5/9
Klein, 6.5/7
Mittel, 7.5/8
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16366911 Mittel, 7.5/8 100 Stück
16346911 Extraklein, 5.5/6 100 Stück
16356911 Klein, 6.5/7 100 Stück
16376911 Groß, 8.5/9 100 Stück
16386911 Extragroß, 9.5/10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16366911 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 700123
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP sind puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe mit verlängerter Stulpe, die einen starken Barriere-Schutz bieten.
  • Zusätzliche Länge für extra Schutz
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber einer breiten Palette gebräuchlicher Chemikalien
  • Schützt vor Latexallergie Typ I
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Kategorie III, Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Lebensmittelkontakt, UKCA
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Mittel, 7.5/8
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm