Beschreibung
- Antistatische Eigenschaften verhindern die Retention der Probe durch statische Elektrizität
- Große Laschen erleichtern die Handhabung, Positionierung und Befestigung des Schiffchens, insbesondere mit Pinzetten
- Inertes Material ermöglicht das Hinzufügen von Schiffchen und Inhalt zu Lösungen, um eine 100%ige Probenrückgewinnung zu unterstützen, sofern Protokolle dies zulassen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | REACH und RoHS |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 500 μl |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polystyrol |
| Form | Boot |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |