Learn More
Thermo Scientific™ Microbore Schlauchverbindungen
Microbore-Schlauchverbinder sind für den Einsatz mit Manostat™ Carter Pumpen mit variabler Fördermenge konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 72460279
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Thermo Scientific Microbore Schlauchverbindungen werden für Manostat Carter Pumpen mit variablem Durchsatz benötigt.
Tygon™ R-3603 PVC
- Thermoplastischer Tygon R-3603 Werkstoff auf PVC-Basis mit Plastifizierer
- Fester, steifer Werkstoff
- Transparent, farblos
- Temperaturbereich -58 bis +165 °F (-50 bis +74 °C)
- FDA 21 CFR 175.300
Platinvernetztes Silikon
- Warmausgehärtetes Gummi
- Polysiloxan und amorphes Siliziumdioxid
- Hervorragende Druckfestigkeit
- Weicher Werkstoff
- Durchscheinend, transparent bis leicht gelblich
- Temperaturbereich -60 bis +460 °F (-51 bis +232 °C)
- USP Class IV FDA 21 CFR 177.300
Pharmed/Santoprene
- Thermoplastisches Elastomer
- Werkstoff auf Polypropylenbasis mit USP Mineralöl
- Hervorragende Zugfestigkeit
- Lichtundurchlässig, beigefarben
- Temperaturbereich -75 bis +275 °F (-59 bis +135 °C)
- Erfüllt USP Class IV FDA 21 CFR 177.2600 NSF-gelistet (Standard 51)
Viton™ Fluoroelastomer
- Warmausgehärtetes Gummi
- Viton B (67 % Fluor)
- Fester, steifer Werkstoff
- Lichtundurchlässig, schwarz
- Temperaturbereich 25 bis +400 °F (-32 bis +205 °C)
Spezifikation
Microbore-Schläuche | |
0.109 in. | |
Thermisch gesetztes Gummi. Siloxane, Polymere und amorphes Siliziumdioxid Sehr gute Druckfestigkeit. Weiches Material. | |
48 mm | |
-60°F | |
Thermo Scientific™ | |
6/Pck. | |
460 °F |
USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.2600, NSF-gelistet (Standard 51) | |
2.79 mm | |
1.88 in. | |
Manostat Carter Pumpen mit variabler F├╢rdermenge | |
-51°C | |
48 | |
Transparent, klar bis hellbraun | |
232 °C |