Learn More
Heathrow Scientific™ X500 Mikrozentrifugenröhrchen 1,5ml, transparentes PP, graduiert. 16.400g, autoklavierbar, DNase,
Sie ist mit einem mattierten Schriftfeld und einer durchstechbaren Spritzenkappe versehen. Heathrow Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen sind mit Graduierungsmarkierungen versehen.
Marke: Heathrow Scientific™ HS4323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57150kg
Beschreibung
- Flache Kappen für einfache Einhandbedienung sind angehängt
- 100 % reines Polypropylen
- Garantiert DNase-, RNase- und Pyrogenfrei
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
12.9 mm | |
Flach angebracht | |
Ja | |
Naturfarben | |
40.3 mm | |
Ja |
16.400 × g | |
0,1, 0,5, 1,0 ml | |
1.5 ml | |
Reines Polypropylen | |
500/Pckg. |