missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 PAPR Vollschutzanzüge
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Vollständig verkapselter Overall zur Verwendung mit Scott ProFlow PAPR-Belüftungseinheit, Atemschlauch und Filtern
- Elastische Doppelbündchen an Handgelenken, anhängende Socken mit Stulpen.
- Notreißschnur an der linken vorderen und linken hinteren Schulter des Trägers
- Mehrschichtiges Barrieregewebe, das gegen zahlreiche Chemikalien schützt
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Leicht und dennoch langlebig
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 |
Farbe | Gelb |
Hood Type | Vollständig Eingekapselt |
Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
Größe | Mittel |
Knöchelform | Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge |
Rückenausführung | Für Scott ProFlow2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschläuche und Filter |
Kragenform | Luftdurchlässige SMS |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
Beschreibung | Reißleine für Notfälle |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'