Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Vollschutzanzüge
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Vollständig verkapselter Overall zur Verwendung mit Scott ProFlow 2SC/EX PAPR-Belüftungseinheit, Atemschlauch und Filtern.
- Elastische Doppelbündchen an Handgelenken, anhängende Socken mit Stulpen.
- Fronteinstieg mit Doppelreiß
- Notreißleinen an der linken vorderen und linken hinteren Schulter des Trägers
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Typs 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
Farbe | Grün |
Hood Type | Vollständig Eingekapselt |
Material | Mehrschichtiges Barrier-Laminat |
Größe | Mittel |
Knöchelform | Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge |
Rückenausführung | Für Scott ProFlow2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschlauch und Filter. |
Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss vorne |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
Beschreibung | Inklusive Notreißverschluss, angenähten Socken mit Überklappe |