Learn More
Ansell™ Microchem™ CFR Overalls mit Kapuze
Catalog Number p-7074255
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Microchem™ CFR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN ISO 14116 Index 2 entsprechen.
Microchem™ CFR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN ISO 14116 Index 2 entsprechen.
MICROCHEM™ CFR ist ein schwer entflammbares Material, das über gewebter thermischer Schutzkleidung wie NOMEX™ getragen werden kann. Es bietet auch im Falle von Stichflammen* Schutz vor Partikeln und unter Druck stehenden Sprühflüssigkeiten.
  • Overall mit 2-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Haube, Handgelenken und Knöcheln
  • Doppelter Reißverschluss
  • Schwer entflammbares Gewebe mit PVC-Barrierebeschichtung
  • Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN-Typ 3 und 4
  • Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Gut sichtbares Leuchtrot für verbesserte Arbeitssicherheit
Produkttyp Schutzoverall
Größe M
Material Flammhemmendes Gewebe mit PVC-Sperrfolie
Farbe Rot
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch, 2-teilig
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss
Saumtyp Genäht, Geklebt
Zertifizierung/Konformität EN14605 Typ 3 und 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Anzahl Taschen Keine
Modell Inklusive Kapuze