missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Microflex™ 93-856 Serie Einweg-Nitrilhandschuhe

Catalog Number p-7113239
34.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Größe:
10.5 – 11
6.5 – 7
7.5 – 8
8.5 – 9
9.5 – 10

Dadurch sind Hände auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in größeren Entfernungen sichtbar. Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe der Serie 93-856 aus Nitril sind hochsichtbare Nitril-Untersuchungshandschuhe.

  • Einweghandschuhe aus Nitril
  • Durch die hellorange Farbe sind Hände auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in größeren Entfernungen sichtbar
  • Erhöhte Sicherheitsbedingungen für verschiedene Arbeitsumgebungen.
  • Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
  • Die verlängerte Manschette bietet einen verbesserten Schutz bei Untersuchungshandschuhen an den hochempfindlichen Bereichen des Handgelenks und Unterarms
  • Texturierte Finger sorgen für eine starke Griffigkeit und maximalen Arbeitsschutz
  • Puderfrei
  • Nicht aus Naturlatex hergestellt, um vor Hautallergien vom Typ 1, Hautreizungen und Hauttrockenheit zu schützen

Anwendungen:

  • Montage und Inspektion
  • Notfalldienste
  • Laboranalysen
  • Labortests
  • Wartung von Geräten und Instrumenten
  • Wartung und Reinigung von Instrumenten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Patientenuntersuchungen
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
  • Lagerarbeiten
  • Nachbetanken
  • Tatortanalyse
  • Exploration, Bohren und Strahlen
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Beschreibung Griffausführung: Texturierte Finger
Farbe Orange
Einwegprodukt Einweghandschuhe
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 10.5 – 11
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Verpackungsart 100 Handschuhe pro Spender ,10 Spender pro Versandkarton, 1000 Handschuhe pro Versandkarton
Serie 93-856
Länge (metrisch) 270 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'